Ethyl-4-pentenoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
OR921169-100G OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA 488 EUR
APOSOR921169-100G APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoate 96%
Ethyl-4-pentenoate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036562
CAS nummer: 1968-40-7