trans-3-Hexenedioic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921177-25G OR921177-5G
APOSOR921177-25GEA 302 EUR
APOSOR921177-25G APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Formule: C₆H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002785
CAS nummer: 4436-74-2