1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921183-100MG OR921183-1G OR921183-250MG
APOSOR921183-100MGEA 162 EUR
APOSOR921183-100MG APOSOR921183-1G APOSOR921183-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042720
CAS nummer: 932702-11-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable