4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921216-1G OR921216-250MG
APOSOR921216-1GEA 811 EUR
APOSOR921216-1G APOSOR921216-250MG
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
4-Chlorothiophene-2-methanol
Formule: C₅H₅ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17016116
CAS nummer: 233280-30-3