Benzyl formate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Formic acid benzyl ester
OR921262-1KG OR921262-500G OR921262-5G OR921262-25G
APOSOR921262-1KGEA 156 EUR
APOSOR921262-1KG APOSOR921262-500G APOSOR921262-5G APOSOR921262-25G
Benzyl formate 95%
Benzyl formate
Formule: C₈H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014128
CAS nummer: 104-57-4