Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921273-1G OR921273-250MG
APOSOR921273-1GEA 468 EUR
APOSOR921273-1G APOSOR921273-250MG
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660377
CAS nummer: 298690-88-7