2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921289-1G OR921289-25G OR921289-5G
APOSOR921289-1GEA 125 EUR
APOSOR921289-1G APOSOR921289-25G APOSOR921289-5G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Formule: C₉H₁₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142812
CAS nummer: 41302-05-0