1,2-Diethoxyethaan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 125 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Diethoxyethaan 95%
1,2-Diethoxyethaan
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Kookpunt: 121 °C/760mmHg
Smeltpunt: –74 °C
Dichtheid: 0.842 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009253
CAS nummer: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3 II