tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR921343-25G OR921343-10G OR921343-5G
APOSOR921343-25GEA 86.2 EUR
APOSOR921343-25G APOSOR921343-10G APOSOR921343-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827541
CAS nummer: 145549-76-4