3-Methylpentyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921375-25G OR921375-5G
APOSOR921375-25GEA 431 EUR
APOSOR921375-25G APOSOR921375-5G
3-Methylpentyl acetate 95%
3-Methylpentyl acetate
Formule: C₈H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671487
CAS nummer: 35897-13-3