1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921493-1G OR921493-25G OR921493-5G
APOSOR921493-1GEA 162 EUR
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844777
CAS nummer: 61715-75-1