3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921584-1G OR921584-250MG
APOSOR921584-1GEA 723 EUR
APOSOR921584-1G APOSOR921584-250MG
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride
Formule: C₄H₅Cl₂NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20926161
CAS nummer: 1408076-06-1