Nitrilotriacetic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 391 EUR
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Nitrilotriacetic acid 99%
Nitrilotriacetic acid
Formule: C₆H₉NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004287
CAS nummer: 139-13-9