Diisobutyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 EUR
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Formule: C₈H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008935
CAS nummer: 628-55-7