Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921618-1G OR921618-250MG OR921618-5G
APOSOR921618-1GEA 400 EUR
APOSOR921618-1G APOSOR921618-250MG APOSOR921618-5G
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formule: C₇H₁₀O
Kookpunt: 91 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09866571
CAS nummer: 5771-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III