2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921640-1G OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA 541 EUR
APOSOR921640-1G APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Formule: C₈H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13183972
CAS nummer: 101257-32-3