1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 220 EUR
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₃
MW: 244.335 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06798090
CAS nummer: 132710-90-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III