3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921740-10G OR921740-1G OR921740-5G
APOSOR921740-10GEA 0 EUR
APOSOR921740-10G APOSOR921740-1G APOSOR921740-5G
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers)
Formule: C₉H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036601
CAS nummer: 76649-25-7