Diisopropyl sulphate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921753-10G OR921753-1G OR921753-5G
APOSOR921753-10GEA 716 EUR
APOSOR921753-10G APOSOR921753-1G APOSOR921753-5G
Diisopropyl sulphate 95%
Diisopropyl sulphate
Formule: C₆H₁₄O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01682898
CAS nummer: 2973-10-6