Methyl-2-(dimethylamino)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR921757-25G OR921757-5G
APOSOR921757-25GEA 101 EUR
APOSOR921757-25G APOSOR921757-5G
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate 95%
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025858
CAS nummer: 10072-05-6