4-Chloro-5-methyl-o-anisidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 125 EUR
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine 95%
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.63 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 6376-14-3