3-Methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921829-100G OR921829-25G
APOSOR921829-100GEA 107 EUR
APOSOR921829-100G APOSOR921829-25G
3-Methylbenzyl alcohol 97%
3-Methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004646
CAS nummer: 587-03-1