2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921861-1G OR921861-5G
APOSOR921861-1GEA 146 EUR
APOSOR921861-1G APOSOR921861-5G
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2604-45-7