2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9219-1G OR9219-250MG
APOSOR9219-1GEA 375 EUR
APOSOR9219-1G APOSOR9219-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804544
CAS nummer: 19577-84-5