3-Bromoisobutyric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Captopril EP Impurity D, 3-Bromo-2-methylpropanoic acid, 3-Bromo-2-methylpropionic Acid
OR921957-25G OR921957-5G
APOSOR921957-25GEA 110 EUR
APOSOR921957-25G APOSOR921957-5G
3-Bromoisobutyric acid 95%
3-Bromoisobutyric acid
Formule: C₄H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310530
CAS nummer: 56970-78-6