1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 248 EUR
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
Kookpunt: 170 °C
Smeltpunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015536
CAS nummer: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III