3-Methyl-5-phenylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922029-1G OR922029-5G
APOSOR922029-1GEA 117 EUR
APOSOR922029-1G APOSOR922029-5G
3-Methyl-5-phenylpyridine 95%
3-Methyl-5-phenylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191465
CAS nummer: 10477-94-8