2-Isopropoxyethyl methanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: MEthanesulphonic acid 2-isopropoxyethyl ester, Methanesulphonic acid 2-Isopropoxyethyl Ester
OR922037-1G OR922037-25G OR922037-5G
APOSOR922037-1GEA 78.9 EUR
APOSOR922037-1G APOSOR922037-25G APOSOR922037-5G
2-Isopropoxyethyl methanesulphonate 95%
2-Isopropoxyethyl methanesulphonate
Formule: C₆H₁₄O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093478
CAS nummer: 235097-76-4