4-Nitrobenzyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic Acid 4-Nitrobenzyl Ester
OR922040-25G OR922040-5G
APOSOR922040-25GEA 151 EUR
APOSOR922040-25G APOSOR922040-5G
4-Nitrobenzyl acetate 95%
4-Nitrobenzyl acetate
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024781
CAS nummer: 619-90-9