5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 146 EUR
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
5-Ethyl-2-furaldehyde
Formule: C₇H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030605
CAS nummer: 23074-10-4