1-Naphthohydroxamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922061-1G OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA 252 EUR
APOSOR922061-1G APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059546
CAS nummer: 6953-61-3