2-Ethylphenyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic Acid 2-Ethylphenyl Ester
OR922066-25G OR922066-5G
APOSOR922066-25GEA 526 EUR
APOSOR922066-25G APOSOR922066-5G
2-Ethylphenyl acetate 95%
2-Ethylphenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093429
CAS nummer: 3056-59-5