Bis(2-chloorethyl)ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloroethyl ether
OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 110 EUR
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Bis(2-chloorethyl)ether 95%
Bis(2-chloorethyl)ether
Formule: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Kookpunt: 178 °C/760mmHg
Smeltpunt: –52 °C
Dichtheid: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000975
CAS nummer: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3 II
Merck Index: 13,03091