Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 812 EUR
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formule: C₈H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407170
CAS nummer: 64025-67-8