3-Butenyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 431 EUR
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086596
CAS nummer: 1576-84-7