2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922120-1G OR922120-250MG
APOSOR922120-1GEA 57 EUR
APOSOR922120-1G APOSOR922120-250MG
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060471
CAS nummer: 58536-48-4