2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922148-25G OR922148-5G
APOSOR922148-25GEA 162 EUR
APOSOR922148-25G APOSOR922148-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol 95%
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787279
CAS nummer: 83493-63-4