5-Methyl-2-furonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Methylfuran-2-carbonitrile
OR922196-1G OR922196-250MG
APOSOR922196-1GEA 77.5 EUR
APOSOR922196-1G APOSOR922196-250MG
5-Methyl-2-furonitrile 95%
5-Methyl-2-furonitrile
Formule: C₆H₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093782
CAS nummer: 13714-86-8