1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-4-indolecarboxylic Acid
OR9222-1G OR9222-5G OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA 58.4 EUR
APOSOR9222-1G APOSOR9222-5G APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 243…245 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08435874
CAS nummer: 90924-06-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III