4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Aminopicolinonitrile
OR922209-1G OR922209-250MG
APOSOR922209-1GEA 129 EUR
APOSOR922209-1G APOSOR922209-250MG
4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374351
CAS nummer: 98139-15-2