Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 837 EUR
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144731
CAS nummer: 16518-64-2