Isobutyryl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922323-25G OR922323-5G
APOSOR922323-25GEA 505 EUR
APOSOR922323-25G APOSOR922323-5G
Isobutyryl bromide 95%
Isobutyryl bromide
Formule: C₄H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059468
CAS nummer: 2736-37-0