6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922328-1G
OR922328-250MG
APOSOR922328-1GEA
1120
EUR
APOSOR922328-1G
APOSOR922328-250MG
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine
Formule:
C₈H₁₀N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09800570 CAS nummer: 178209-29-5 |