Ethyl (methylthio)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922368-100G OR922368-25G
APOSOR922368-100GEA 68.7 EUR
APOSOR922368-100G APOSOR922368-25G
Ethyl (methylthio)acetate 95%
Ethyl (methylthio)acetate
Formule: C₅H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009182
CAS nummer: 4455-13-4