2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922420-25G OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA 388 EUR
APOSOR922420-25G APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formule: C₇H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006365
CAS nummer: 68922-18-9