Pentyl nitrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922460-1G OR922460-25G OR922460-5G
APOSOR922460-1GEA 146 EUR
APOSOR922460-1G APOSOR922460-25G APOSOR922460-5G
Pentyl nitrate 95%
Pentyl nitrate
Formule: C₅H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059177
CAS nummer: 1002-16-0