Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium formaldehydesulphoxylate
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 76.4 EUR
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Formule: CH₃NaO₃S
MW: 118.09 g/mol
Smeltpunt: >51 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040426
CAS nummer: 149-44-0