3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922489-1G OR922489-5G
APOSOR922489-1GEA 220 EUR
APOSOR922489-1G APOSOR922489-5G
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07392462
CAS nummer: 38002-95-8