6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 6-chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylate
OR922503-1G OR922503-250MG
APOSOR922503-1GEA 141 EUR
APOSOR922503-1G APOSOR922503-250MG
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250585
CAS nummer: 89581-64-6