Dimethyl isophthalate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922564-100G OR922564-1KG OR922564-500G
APOSOR922564-100GEA 0 EUR
APOSOR922564-100G APOSOR922564-1KG APOSOR922564-500G
Dimethyl isophthalate 95%
Dimethyl isophthalate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008433
CAS nummer: 1459-93-4